Learn More
2’,3-dihydroxyflavone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377429
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377429 1 g 1g
11387429 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377429 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27841.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6068-76-4 | Molecular Formula: C15H10O4 | Molecular Weight: 254.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6068-76-4
Formule moléculaire C15H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 254.24
Numéro MDL MFCD00017674
Clé InChI VECGDSZOFMYGAF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,2'-dihydroxyflavone, 2',3-dihydroxyflavone, 3-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, 2'-hydroxyflavonol, 3-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 3-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl, 2'3-dioh-flavone, 3,2'-dihydroxy flavone, acmc-1b19t, 7,8-dihydroxyflavone-derivative-1
CID PubChem 455313
Nom IUPAC 3-hydroxy-2-(2-hydroxyphényl)chromén-4-one
SMILES OC1=CC=CC=C1C1=C(O)C(=O)C2=CC=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',3-Dihydroxyflavone
Point de fusion 201°C to 204°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 254.24
Pourcentage de pureté 97%