Learn More
2,3-dihydroxynaphthalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473694
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11473694 50 g 50g
11483694 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11473694 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11307.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 92-44-4 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
Le 2,3-dihydroxynaphthalène est utilisé dans la fabrication de colorants, de pigments, de colorants fluorescents, d’agents de tannage, d’antioxydants et d’antiseptiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,3-dihydroxynaphtalène est utilisé dans la fabrication de colorants, de pigments, de colorants fluorescents, d’agents de tannage, d’antioxydants et d’antiseptiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau
Remarques
Conserver à l’abri des agents oxydants forts.Garder le récipient hermétiquement fermé.Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-44-4
Formule moléculaire C10H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 160.17
Numéro MDL MFCD00004073
Clé InChI JRNGUTKWMSBIBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydroxynaphthalene, 2,3-naphthalenediol, 2,3-dihydroxynapthalene, 2,3-dihydroxy naphthalene, 2,3-dihydroxynaphthlene, naphthalenediol-2,3, 3-hydroxy-2-naphthol, 2,3dihydroxynaphthalene, acmc-209rfr, 2,3-dihydroxylnaphthalene
CID PubChem 7091
ChEBI CHEBI:38135
Nom IUPAC naphtalène-2,3-diol
SMILES OC1=C(O)C=C2C=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dihydroxynaphthalene
Point de fusion 162°C to 165°C
Point d’éclair 175°C (347°F)
Quantité 50 g
Beilstein 742375
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Dihydroxynaphthalene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Naphthalenediol