Learn More
2,3-dihydroxynaphthalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483694
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483694 250 g 250g
11473694 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11483694 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11307.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 92-44-4 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
Le 2,3-dihydroxynaphthalène est utilisé dans la fabrication de colorants, de pigments, de colorants fluorescents, d’agents de tannage, d’antioxydants et d’antiseptiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,3-dihydroxynaphtalène est utilisé dans la fabrication de colorants, de pigments, de colorants fluorescents, d’agents de tannage, d’antioxydants et d’antiseptiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau
Remarques
Conserver à l’abri des agents oxydants forts.Garder le récipient hermétiquement fermé.Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-44-4
Formule moléculaire C10H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 160.17
Numéro MDL MFCD00004073
Clé InChI JRNGUTKWMSBIBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydroxynaphthalene, 2,3-naphthalenediol, 2,3-dihydroxynapthalene, 2,3-dihydroxy naphthalene, 2,3-dihydroxynaphthlene, naphthalenediol-2,3, 3-hydroxy-2-naphthol, 2,3dihydroxynaphthalene, acmc-209rfr, 2,3-dihydroxylnaphthalene
CID PubChem 7091
ChEBI CHEBI:38135
Nom IUPAC naphtalène-2,3-diol
SMILES OC1=C(O)C=C2C=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dihydroxynaphthalene
Point de fusion 162°C to 165°C
Point d’éclair 175°C (347°F)
Quantité 250 g
Beilstein 742375
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté 98%