Learn More
2,3-dihydroxynaphthalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Le 2,3-dihydroxynaphthalène est utilisé dans la fabrication de colorants, de pigments, de colorants fluorescents, d’agents de tannage, d’antioxydants et d’antiseptiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le 2,3-dihydroxynaphtalène est utilisé dans la fabrication de colorants, de pigments, de colorants fluorescents, d’agents de tannage, d’antioxydants et d’antiseptiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau
Remarques
Conserver à l’abri des agents oxydants forts.Garder le récipient hermétiquement fermé.Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Dihydroxynaphthalene |
| CAS | 92-44-4 |
| Point de fusion | 162°C to 165°C |
| Point d’éclair | 175°C |
| Formule moléculaire | C10H8O2 |
| Numéro MDL | MFCD00004073 |
| Quantité | 10 g |
| Beilstein | 742375 |
| Synonyme | 2,3-dihydroxynaphthalene, 2,3-naphthalenediol, 2,3-dihydroxynapthalene, 2,3-dihydroxy naphthalene, 2,3-dihydroxynaphthlene |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble aq. soln. |
| Afficher plus |