Learn More
Sel sodique d’acide 2,3-dimercapto-1-propanesulfonique monohydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15442776
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15442776
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H56578.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 207233-91-8 | C3H7O3S3 | 187.27 g/mol
Sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate monohydrate has been used in a study to assess its use as an antidote.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le monohydrate de 2,3-dimercaptopropanesulfonate de sodium a été utilisé dans une étude pour évaluer son utilisation comme antidote.
Solubilité
Soluble dans l’eau : 100 mg/ml
Remarques
Conserver à 4°C. Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207233-91-8
Formule moléculaire C3H7O3S3
Poids moléculaire (g/mol) 187.27
Numéro MDL MFCD00149543
Clé InChI JLVSRWOIZZXQAD-GSVOUGTGSA-M
Synonyme sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate monohydrate, unithiol, dl-2,3-dimercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 2,3-dimercaptopropane-1-sulfonate hydrate, 2,3-dimercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate hydrate, dmps, sodium 2,3-disulfanylpropane-1-sulfonate hydrate, unitiol monohydrate
CID PubChem 23676755
SMILES [O-]S(=O)(=O)C[C@H](S)CS
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt monohydrate
Point de fusion ∽229°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Beilstein 3734863
Merck Index 14,3210
Informations sur la solubilité Soluble in Water: 100mg/ml
Nom IUPAC (2R)-2,3-disulfanylpropane-1-sulfonate
Poids de la formule 228.30 (210.28 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%