Learn More
2,3-Diméthoxybenzaldéhyde, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458016 100 g 100g
11448016 25 g 25g
11468016 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11458016 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14080.22
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 86-51-1 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
2,3-Dimethoxybenzaldehyde possess antifungal activity of redox-active benzaldehydes that target cellular antioxidation. It could function as chemosensitizing agents in concert with conventional drugs to improve antifungal efficacy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,3-diméthoxybenzaldéhyde possède une activité antifongique des benzaldéhydes rédox-actifs qui ciblent l’antioxydation cellulaire. Il pourrait fonctionner comme agents chimiosensibilisants de concert avec les médicaments classiques afin d’améliorer l’efficacité antifongique.
Solubilité
Solubilité dans le méthanol avec presque transparence.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-51-1
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00003309
Clé InChI JIVGSHFYXPRRSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-veratraldehyde, benzaldehyde, 2,3-dimethoxy, unii-8alp3sy00l, 2,3-dimethoxy-benzaldehyde, 8alp3sy00l, benzaldehyde,3-dimethoxy, dimethoxybenzaldehyde, pubchem8216, benzaldehyde, dimethoxy, upcmld00wstructure66
CID PubChem 66581
Nom IUPAC 2,3-diméthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC=CC(=C1OC)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethoxybenzaldehyde
Point de fusion 51°C to 52°C
Point d’ébullition 178°C (20 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 100 g
Beilstein 908264
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté ≥98%