Learn More
2,3-Dimethoxybenzaldehyde, MedChemExpress
Code produit 16421929
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16421929 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16421929 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY41407
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress 2,3-Dimethoxybenzaldehyde (o-Veratraldehyde) is a benzaldehyde analog, with high antifungal activity (MIC=2.5 mM) 2,3-Dimethoxybenzaldehyde (o-Veratraldehyde) could be used for the synthesis of berberine.
2,3-Dimethoxybenzaldehyde (o-Veratraldehyde) is a benzaldehyde analog, with high antifungal activity (MIC=2.5 mM) 2,3-Dimethoxybenzaldehyde (o-Veratraldehyde) could be used for the synthesis of berberine.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethoxybenzaldehyde
Forme physique Solid
CAS 86-51-1
Couleur Off-White
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H10O3
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme o-Veratraldehyde 5,6-Dimethoxybenzaldehyde
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (601.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(C=O)C=CC=C1OC
Poids moléculaire (g/mol) 166.17
Poids de la formule 166.17
Pourcentage de pureté 99.54%
Qualité Research