Learn More
Acide 2,3-diméthoxybenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11401137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11401137 5 g 5g
11491127 1 g 1g
11411137 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11401137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24125.06
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 40972-86-9 | C8H11BO4 | 181.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40972-86-9
Formule moléculaire C8H11BO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.98
Numéro MDL MFCD02683112
Clé InChI VREWSCMOGIXMDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dimethoxybenzeneboronic acid, 2,3-dimethoxyphenyl boronic acid, boronic acid, 2,3-dimethoxyphenyl, 2,3-dimethoxyphenylboronicacid, 3-boronoveratrole, pubchem14109, acmc-209jhv, ksc235o1n, 2,3-dimethoxy-phenylboronic acid
CID PubChem 5156491
Nom IUPAC Acide (2,3-diméthoxyphényl)boronique
SMILES COC1=CC=CC(B(O)O)=C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 67°C to 71°C
Quantité 5 g
Beilstein 3051295
Poids de la formule 181.98
Pourcentage de pureté 98%