Learn More
Acide 2,3-diméthoxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462008
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11462008 10 g 10g
11472008 50 g 50g
11482008 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11462008 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14592.09
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 1521-38-6 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1521-38-6
Formule moléculaire C9H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.18
Numéro MDL MFCD00002432
Clé InChI FODBVCSYJKNBLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-veratric acid, benzoic acid, 2,3-dimethoxy, benzoic acid, dimethoxy, 2,3-dimethoxy benzoic acid, dimethoxybenzoic acid,2,3, o-veratric acid 6ci,7ci,8ci, 2,3-dimethoxybenzoicacid, dimethoxybenzoic acid, pubchem4948, 2,3-dimethoxy-benzoicaci
CID PubChem 15204
Nom IUPAC Acide 2,3-diméthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC=CC(C(O)=O)=C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethoxybenzoic acid
Point de fusion 121°C to 124°C
Odeur Odorless
Quantité 10 g
Beilstein 2210858
Poids de la formule 182.18
Pourcentage de pureté 99%