Learn More
Acide 2,3-diméthoxybenzoïque, TRC
Code produit 30377093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30377093 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30377093 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD479588500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethoxybenzoic Acid
CAS 1521-38-6
Formule moléculaire C9 H10 O4
Quantité 500 mg
Synonyme ortho-Veratric acid
Formule InChI InChI=1S/C9H10O4/c1-12-7-5-3-4-6(9(10)11)8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
SMILES COc1cccc(C(=O)O)c1OC
Nom IUPAC Acide 2,3-diméthoxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Poids de la formule 182.0579