Learn More
Acide 2,3-diméthoxybenzoïque, TRC
Code produit 30372063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30372063 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30372063 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4795881G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethoxybenzoic Acid
CAS 1521-38-6
Formule moléculaire C9 H10 O4
Quantité 1 g
Synonyme ortho-Veratric acid
Formule InChI InChI=1S/C9H10O4/c1-12-7-5-3-4-6(9(10)11)8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
SMILES COc1cccc(C(=O)O)c1OC
Nom IUPAC Acide 2,3-diméthoxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Poids de la formule 182.0579