Learn More
Acide 2,3-diméthoxycinnamique, majoritairement trans, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438476
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438476 250 g 250g
11418476 10 g 10g
11428476 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438476 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15936.30
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7345-82-6 | C11H12O4 | 208.213 g/mol
2,3-Dimethoxycinnamic acid is used in the synthesis of (2E,2E,2E)-N,N,N-(nitrilotri-2,1-ethanediyl)tris[3-(2,3-dimethoxyphenyl)-2-propenamide].
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2,3-diméthoxycinnamique est utilisé dans la synthèse du (2E,2′E,2′′E)-N,N′,N′′-(nitrilotri-2,1-éthanediyl)tris[3-(2,3-diméthoxyphényl)-2-propénamide].
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7345-82-6
Formule moléculaire C11H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 208.213
Numéro MDL MFCD00004376
Clé InChI QAXPUWGAGVERSJ-VOTSOKGWSA-N
Synonyme 2,3-dimethoxycinnamic acid, trans-2,3-dimethoxycinnamic acid, 2e-3-2,3-dimethoxyphenyl acrylic acid, e-3-2,3-dimethoxyphenyl acrylic acid, 2,3-dimethoxy cinnamic acid, 3-2,3-dimethoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2,3-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-2,3-dimethoxyphenyl, e-3-2,3-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, e-3-2,3-dimethoxy-phenyl-acrylic acid
CID PubChem 735842
Nom IUPAC Acide (E)-3-(2,3-diméthoxyphényl)prop-2-énoïque
SMILES COC1=CC=CC(=C1OC)C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethoxycinnamic acid
Note relative au nom predominantly trans
Point de fusion 179°C to 183°C
Quantité 250 g
Beilstein 2695122
Poids de la formule 208.21
Pourcentage de pureté ≥98%