Learn More
2,3-diméthoxyphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15431957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15431957 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15431957 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044060.04
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethoxyphenol
CAS 5150-42-5
Densité 1.182 g/mL
Point d’ébullition 233°C to 234°C
Point d’éclair 108°C (226°F)
Formule moléculaire C8H10O3
Indice de réfraction 1.54
Numéro MDL MFCD00008366
Quantité 2 g
Synonyme dimethoxyphenol, phenol, dimethoxy, unii-ow147i6c84, 1-hydroxy-2,3-dimethoxybenzene, pyrogallol 1,2-dimethyl ether, phenol, 2,3-dimethoxy, phenol,3-dimethoxy, 2,3-di-methoxyphenol, 2,3-dim ethoxyphenol, 2,3-dimethoxy phenol
Informations sur la solubilité Soluble in Chloroform.
Clé InChI QSZCGGBDNYTQHH-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(=C1OC)O
Nom IUPAC 2,3-diméthoxyphénol
Poids moléculaire (g/mol) 154.165
CID PubChem 78828
Poids de la formule 154.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide