Learn More
2,3-Diméthoxyphénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Dimethoxyphenol |
| CAS | 5150-42-5 |
| Formule moléculaire | C8H10O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 1-Hydroxy-2,3-dimethoxybenzene, NSC 80659 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10O3/c1-10-7-5-3-4-6(9)8(7)11-2/h3-5,9H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cccc(O)c1OC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.16 |