Learn More
2,3-Diméthoxyphénol, TRC
Code produit 30380208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30380208 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30380208 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD48098810MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethoxyphenol
CAS 5150-42-5
Formule moléculaire C8H10O3
Quantité 10 mg
Synonyme 1-Hydroxy-2,3-dimethoxybenzene, NSC 80659
Formule InChI InChI=1S/C8H10O3/c1-10-7-5-3-4-6(9)8(7)11-2/h3-5,9H,1-2H3
SMILES COc1cccc(O)c1OC
Poids moléculaire (g/mol) 154.16