Learn More
2,3-Diméthyl--butadiène,1,3-butadiène, 98 %, stabilisé avec 100 ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11316846
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11316846 10 g 10g
11326846 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11316846 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04207.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.90€
    46.65€ / 10g
    Économisez 9.25€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 513-81-5 | C6H10 | 82.15 g/mol
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene undergoes Diels Alder cycloaddition reaction and it also participates in polymerization reactions. It is also involved in manufacturing of synthetic rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,3-diméthyl-1,3-butadiène subit une réaction de cycloaddition de Diels Alder et participe également aux réactions de polymérisation. Il est également impliqué dans la fabrication de caoutchouc synthétique.
Solubilité
Miscible au chloroforme. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 513-81-5
Formule moléculaire C6H10
Poids moléculaire (g/mol) 82.15
Numéro MDL MFCD00008595
Clé InChI SDJHPPZKZZWAKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dimethyl-1,3-butadiene, biisopropenyl, 2,3-dimethylbutadiene, diisopropenyl, 2,3-dimethylenebutane, 1,3-butadiene, 2,3-dimethyl, unii-61tuu25hco, 61tuu25hco, 2,3-dimethyl-buta-1,3-diene, 2,3-diene
CID PubChem 10566
Nom IUPAC 2,3-diméthylbuta-1,3-diène
SMILES CC(=C)C(C)=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
Note relative au nom stabilized with 100ppm BHT
Point de fusion -76°C
Densité 0.726
Point d’ébullition 68°C to 69°C
Point d’éclair −1°C (30°F)
Indice de réfraction 1.438
Quantité 10 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 605285
Merck Index 14,3238
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform. Immiscible with water.
Poids de la formule 82.15
Pourcentage de pureté 98%