Learn More
2,3-diméthyl-1,3-butadiène, 98 %, stabilisé avec du BHT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10065823 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10065823 25 g Flacon en verre 25g
10239653 5 g Flacon en verre 5g
10025873 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10065823 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 163430250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 513-81-5 | C6H10 | 82.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 513-81-5
Formule moléculaire C6H10
Poids moléculaire (g/mol) 82.15
Numéro MDL MFCD00008595
Clé InChI SDJHPPZKZZWAKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dimethyl-1,3-butadiene, biisopropenyl, 2,3-dimethylbutadiene, diisopropenyl, 2,3-dimethylenebutane, 1,3-butadiene, 2,3-dimethyl, unii-61tuu25hco, 61tuu25hco, 2,3-dimethyl-buta-1,3-diene, 2,3-diene
CID PubChem 10566
Nom IUPAC 2,3-diméthylbuta-1,3-diène
SMILES CC(=C)C(C)=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dimethyl-1, 3-butadiene
Note relative au nom Stabilized with BHT
Point de fusion -76.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7260g/mL
Point d’ébullition 68.0°C to 69.0°C
Point d’éclair −20°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=C(CH3)C(CH3)=CH2
Indice de réfraction 1.438
Quantité 25 g
Beilstein 01, III, 991
Fieser 01,276; 13,45
Merck Index 15, 3260
Gravité spécifique 0.726
Stabilisateur 100ppm BHT
Poids de la formule 82.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dimethyl-1,3-butadiene