Learn More
2,3-diméthyl-1,3-butadiène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Dimethyl-1,3-butadiene |
| CAS | 513-81-5 |
| Formule moléculaire | C6H10 |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10/c1-5(2)6(3)4/h1,3H2,2,4H3 |
| SMILES | CC(=C)C(=C)C |
| Nom IUPAC | 2,3-diméthylbuta-1,3-diène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 82.14 |
| Poids de la formule | 82.0783 |