Learn More
2,3-diméthyl-1-butène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Dimethyl-1-butene |
| Point de fusion | -157°C |
| Densité | 0.679 |
| Point d’ébullition | 56°C to 57°C |
| Point d’éclair | −18°C (−°F) |
| Indice de réfraction | 1.391 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3295 |
| Beilstein | 505982 |
| Poids de la formule | 84.16 |
| Afficher plus |