Learn More
2,3-diméthyl-1-butène, TRC
Code produit 30387187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30387187 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30387187 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4714305G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethyl-1-butene
CAS 563-78-0
Formule moléculaire C6 H12
Quantité 5 g
Synonyme 1-Butene, 2,3-dimethyl-, 2,3-Dimethyl-1-butene, 1-Isopropyl-1-methylethylene, 2,3-Dimethyl-1-butylene, 2-Isopropylpropene, NSC 73906
Formule InChI InChI=1S/C6H12/c1-5(2)6(3)4/h6H,1H2,2-4H3
SMILES CC(C)C(=C)C
Nom IUPAC 2,3-diméthylbut-1-ène
Poids moléculaire (g/mol) 84.16
Poids de la formule 84.0939