Learn More
Acide 2,3-diméthyl-1h-indole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10738825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10738825 250 mg 250mg
10182974 1 g 1g
10346854 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10738825 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07746CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 14844-73-6
Formule moléculaire C11H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 189.214
Clé InChI KHJGIMZYCBPOBG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 693386
Nom IUPAC acide2,3-diméthyl-1H-indole-5-carboxylique
SMILES CC1=C(NC2=C1C=C(C=C2)C(=O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dimethyl-1H-indole-5-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Synonyme 1h-indole-5-carboxylic acid, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylindole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-2,3-dimethyl-1h-indole, 2,3-dimethyl-indole-5-carboxylic acid, 1h-indole-5-carboxylicacid,2,3-dimethyl, 1h-indole-5-carboxylicacid, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-1h-indole-5-carboxylic acid
Poids de la formule 189.21
Pourcentage de pureté 97%