Learn More
Acide 2,3-diméthyl-1H-indole-6-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10786903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10786903 1 g Flacon en verre ambré 1g
10192784 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10786903 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07747DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 103986-06-7
Formule moléculaire C11H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 189.214
Numéro MDL MFCD06799503
Clé InChI UDPOIMGOHQYJEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-indole-6-carboxylicacid, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylindole-6-carboxylic acid, acmc-1bpsb, 2,3-dimethyl-6-carboxyindole, 1h-indole-6-carboxylic acid, 2,3-dimethyl
CID PubChem 2772885
Nom IUPAC acide2,3-diméthyl-1H-indole-6-carboxylique
SMILES CC1=C(NC2=C1C=CC(=C2)C(=O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dimethyl-1H-indole-6-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 189.21
Pourcentage de pureté 97%