Learn More
2,3-diméthyl-2-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10724281 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10724281 5 mL Flacon en verre 5mL
10219783 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10724281 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156580050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 594-60-5 | C6H14O | 102.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 594-60-5
Formule moléculaire C6H14O
Poids moléculaire (g/mol) 102.18
Numéro MDL MFCD00004463
Clé InChI IKECULIHBUCAKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dimethyl-2-butanol, thexyl alcohol, isopropyldimethylcarbinol, 2-butanol, 2,3-dimethyl, acmc-1asco, 2,3-dimethyl-butan-2-ol, 2-butanol,2,3-dimethyl, ikeculihbucakr-uhfffaoysa, ch3 2chc oh ch3 2
CID PubChem 11670
Nom IUPAC 2,3-dimethylbutan-2-ol
SMILES CC(C)C(C)(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dimethyl-2-butanol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -14.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8200g/mL
Point d’ébullition 120.0°C to 121.0°C
Point d’éclair 29°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHC(CH3)2OH
Indice de réfraction 1.4160 to 1.4180
Quantité 5 mL
Beilstein 01, 413
Gravité spécifique 0.82
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Dimethyl-2-butanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.