Learn More
2,3-Diméthyl-2-butène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10061690 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10061690 25 mL Flacon en verre 25mL
10734281 100 mL Flacon en verre 100mL
10574454 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10061690 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156590250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 563-79-1 | C6H12 | 84.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 563-79-1
Formule moléculaire C6H12
Poids moléculaire (g/mol) 84.15
Numéro MDL MFCD00008897
Clé InChI WGLLSSPDPJPLOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dimethyl-2-butene, tetramethylethylene, 2-butene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbutene-2, 1,1,2,2-tetramethylethylene, tetramethylethene, 2,3-dimethyl-but-2-ene, ch3 2c=c ch3 2, 2-butene,3-dimethyl, acmc-1akps
CID PubChem 11250
Nom IUPAC 2,3-diméthylbut-2-ène
SMILES CC(=C(C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dimethyl-2-butene
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -75.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7000g/mL
Point d’ébullition 73.0°C
Point d’éclair −16°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C=C(CH3)2
Indice de réfraction 1.4110 to 1.4130
Quantité 25 mL
Beilstein 01, 218
Gravité spécifique 0.7
Poids de la formule 84.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Dimethyl-2-butene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.