Learn More
2,3-diméthyl-2-butène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Dimethyl-2-butene |
| CAS | 563-79-1 |
| Formule moléculaire | C6H12 |
| Quantité | 10 mL |
| Synonyme | 1,1,2,2-Tetramethylethylene, NSC 73907, Tetramethylethene, Tetramethylethylene |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12/c1-5(2)6(3)4/h1-4H3 |
| SMILES | CC(=C(C)C)C |
| Nom IUPAC | 2,3-diméthylbut-2-ène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 84.16 |
| Poids de la formule | 84.0939 |