Learn More
2,3-Diméthyl-4-nitropyridine N-oxyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11308776
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11308776 1 g 1g
11318776 5 g 5g
11328776 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11308776 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19457.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37699-43-7
Formule moléculaire C7H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Numéro MDL MFCD00065172
Clé InChI CFMTVTYBZMKULI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dimethyl-4-nitropyridine-n-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridine 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridine n-oxide, 4-nitro-2,3-lutidine-n-oxide, pyridine, 2,3-dimethyl-4-nitro-, 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, 4-nitro-2,3-lutidine n-oxide, 4-nitro-2,3-dimethylpyridine n-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitro-pyridine 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitro-1-oxido-pyridin-1-ium
CID PubChem 148223
SMILES CC1=C(C)[N+]([O-])=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethyl-4-nitropyridine N-oxide
Point de fusion 92°C to 94°C
Quantité 1 g
Beilstein 1569438
Nom IUPAC 2,3-diméthyl-4-nitro-1-oxidopyridine-1-ium
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 97%