Learn More
2,3-Diméthyl-4-nitropyridine N-oxyde, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Dimethyl-4-nitropyridine N-oxide |
| Point de fusion | 92°C to 94°C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1569438 |
| Nom IUPAC | 2,3-diméthyl-4-nitro-1-oxidopyridine-1-ium |
| Poids de la formule | 168.15 |
| Pourcentage de pureté | 97% |