Learn More
2,3-Diméthyl-6-nitro-2H-indazole, TRC
Code produit 30387465
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30387465 5 g
30381692 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30387465 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4710555G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 444731-73-1
Formule moléculaire C9 H9 N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 191.19
Synonyme 2H-Indazole, 2,3-dimethyl-6-nitro-, 2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole
Nom IUPAC 2,3-diméthyl-6-nitroindazole
SMILES Cc1c2ccc(cc2nn1C)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H9N3O2/c1-6-8-4-3-7(12(13)14)5-9(8)10-11(6)2/h3-5H,1-2H3
Poids de la formule 191.0695