Learn More
2-[3-(diméthylamino)propoxy]-N-méthylbenzylamine, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10071874
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10071874 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10071824 1 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10071874 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC59646CB
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 910037-06-8
Formule moléculaire C13H22N2O
Poids moléculaire (g/mol) 222.332
Numéro MDL MFCD09064998
Clé InChI PSLNWMDOKBMVNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-dimethylamino propoxy-n-methylbenzylamine, dimethyl 3-2-methylamino methyl phenoxy propyl amine, 2-3-dimethylamino propoxy phenyl methyl methyl amine, n,n-dimethyl-3-2-methylamino methyl phenoxy propan-1-amine, benzenemethanamine,2-3-dimethylamino propoxy-n-methyl
CID PubChem 24229613
Nom IUPAC N, N-diméthyl-3-[2-(méthylaminométhyl)phénoxy]propan-1-amine
SMILES CNCC1=CC=CC=C1OCCCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[3-(Dimethylamino)propoxy]-N-methylbenzylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 222.33
Pourcentage de pureté 97%