Learn More
{2-[3-(Diméthylamino)propoxy]phényl}méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | {2-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 209.29 |
| Pourcentage de pureté | 97% |