Learn More
2-[3-(Dimethylamino)propyl]-1,2-dihydro-1-(phenylmethyl)-3H-indazol-3-one Hydrochloride, TRC
Code produit 30387474
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30387474 10 mg 10mg
30372827 25 mg -
30373634 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30387474 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD48213010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85284-06-6
Formule moléculaire C19H23N3O . HCl
Poids moléculaire (g/mol) 309.4
Synonyme 1-Benzyl-2-[3-(dimethylamino)propyl]-1,2-dihydro-3H-indazol-3-one Hydrochloride, 3H-Indazol-3-one, 2-[3-(dimethylamino)propyl]-1,2-dihydro-1-(phenylmethyl)-, monohydrochloride (9CI)
SMILES CN(C)CCCN1N(Cc2ccccc2)c3ccccc3C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[3-(Dimethylamino)propyl]-1,2-dihydro-1-(phenylmethyl)-3H-indazol-3-one Hydrochloride
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H23N3O/c1-20(2)13-8-14-21-19(23)17-11-6-7-12-18(17)22(21)15-16-9-4-3-5-10-16/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3
Poids de la formule 345.1608