Learn More
2,3-Dimethylanisole, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10499062 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10499062 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10499062 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 159990250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2944-49-2
Formule moléculaire C9H12O
Poids moléculaire (g/mol) 136.194
Numéro MDL MFCD00008376
Clé InChI BLMBNEVGYRXFNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dimethylanisole, 3-methoxy-o-xylene, benzene, 1-methoxy-2,3-dimethyl, benzene, methoxydimethyl, 1,2-dimethyl-6-methoxybenzene, 1-methoxy-2,3-dimethyl-benzene, dimethylanisole, pubchem4114, 2,3-dimethyl anisole, 2,3-dimethyl-anisole
CID PubChem 76269
Nom IUPAC 1-methoxy-2,3-dimethylbenzene
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)OC)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dimethylanisole
% min. CAS 96.0
Couleur Jaune
% max. CAS 100.0
Densité 0.984g/mL
Quantité 25 g
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.5190 to 1.5220 (20°C, 589nm)
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire (CH3)2C6H3OCH3
Beilstein 06, 480
Poids de la formule 136.19
Pourcentage de pureté ≥96%