Learn More
2,3-diméthylanisole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440431
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11440431 10 g 10g
11450431 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440431 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19992.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2944-49-2 | C9H12O | 136.194 g/mol
2,3-Dimethylanisole is used as starting reagent in the synthesis of biphenyl-indanone A, a positive allosteric modulator of the metabotropic glutamate receptor subtype 2. It can be used to produce 2-methoxy-6-methyl-benzaldehyde by heating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,3-diméthylanisole est utilisé comme réactif de départ dans la synthèse du biphényl-indanone A, un modulateur allostérique positif du sous-type 2 du récepteur du glutamate métabotropique. Il peut être utilisé pour produire du 2-méthoxy-6-méthyl-benzaldéhyde par chauffage.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2944-49-2
Formule moléculaire C9H12O
Poids moléculaire (g/mol) 136.194
Numéro MDL MFCD00008376
Clé InChI BLMBNEVGYRXFNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dimethylanisole, 3-methoxy-o-xylene, benzene, 1-methoxy-2,3-dimethyl, benzene, methoxydimethyl, 1,2-dimethyl-6-methoxybenzene, 1-methoxy-2,3-dimethyl-benzene, dimethylanisole, pubchem4114, 2,3-dimethyl anisole, 2,3-dimethyl-anisole
CID PubChem 76269
Nom IUPAC 1-méthoxy-2,3-diméthylbenzène
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)OC)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethylanisole
Point de fusion 29°C
Densité 0.984
Quantité 10 g
Indice de réfraction 1.52
Beilstein 1859736
Point d’ébullition 195°C
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 136.19
Pourcentage de pureté 97%