Learn More
2,3-Diméthylbenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Dimethylbenzaldehyde |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 1.029 g/mL |
| Point d’ébullition | 86°C to 88°C (10 mmHg) |
| Point d’éclair | 101°C (214°F) |
| Indice de réfraction | 1.553 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 2238677 |
| Poids de la formule | 134.18 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Afficher plus |