Learn More
Acide 2,3-diméthylbenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498553
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498553 5 g -
11408563 25 g 25g
11418563 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498553 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10383.06
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 603-79-2 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 603-79-2
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.177
Numéro MDL MFCD00002479
Clé InChI RIZUCYSQUWMQLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hemellitic acid, benzoic acid, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbenzoicacid, 2,3-dimethyl benzoic acid, 2,3-dimethyl-benzoic acid, unii-7irp8ca267, 2,3-dimethylbenzenecarboxylic acid, vic-o-xylylic acid, methyl m-toluic acid, pubchem2549
CID PubChem 11782
ChEBI CHEBI:64823
Nom IUPAC Acide 2,3-diméthylbenzoïque
SMILES CC1=CC=CC(=C1C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethylbenzoic acid
Point de fusion 143°C to 147°C
Quantité 5 g
Odeur Odorless
Beilstein 971590
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 98%