Learn More
2,3-Dimethylbenzonitrile, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31109846
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31109846 1 g
31097220 100 g
31092777 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31109846 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD116811g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethylbenzonitrile
CAS 5724-56-1
Formule moléculaire C9H9N
Numéro MDL MFCD00019744
Quantité 1 g
SMILES N#CC1=CC=CC(C)=C1C
Poids moléculaire (g/mol) 131.17
Pourcentage de pureté 98%