Learn More
2,3-diméthylbutane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2,3-Dimethylbutane is a branched saturated hydrocarbon for proteomics research. It is used in organic synthesis, catalytic agent, petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2,3-diméthylbutane est un hydrocarbure saturé ramifié pour la recherche en protéomique. Il est utilisé dans la synthèse organique, comme agent catalytique et additif pétrochimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1 mg/ml @22°C), DMSO, éthanol, acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, l’oxygène, l’ammoniac.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Dimethylbutane |
| Point de fusion | -129°C |
| Densité | 0.662 |
| Point d’ébullition | 57°C to 59°C |
| Point d’éclair | −29°C (−20°F) |
| Odeur | Mild |
| Indice de réfraction | 1.375 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN2457 |
| Beilstein | 1730737 |
| Show More |
Safety and Handling
- 2,3-Dimethylbutane
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P331-NE PAS faire vomir.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dimethylbutane