Learn More
2,3-diméthylbutane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485856
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11485856 5 g 5g
11495856 25 g 25g
11405866 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11485856 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22223.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 79-29-8 | C6H14 | 86.178 g/mol
2,3-Dimethylbutane is a branched saturated hydrocarbon for proteomics research. It is used in organic synthesis, catalytic agent, petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,3-diméthylbutane est un hydrocarbure saturé ramifié pour la recherche en protéomique. Il est utilisé dans la synthèse organique, comme agent catalytique et additif pétrochimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1 mg/ml @22°C), DMSO, éthanol, acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, l’oxygène, l’ammoniac.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-29-8
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.178
Numéro MDL MFCD00008925
Clé InChI ZFFMLCVRJBZUDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diisopropyl, biisopropyl, butane, 2,3-dimethyl, 1,1,2,2-tetramethylethane, hsdb 76, unii-68isq7a432, ccris 6020, ch3 2chch ch3 2, acmc-1bmfq, dsstox_cid_5112
CID PubChem 6589
Nom IUPAC 2,3-Diméthylbutane
SMILES CC(C)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethylbutane
Point de fusion -129°C
Point d’ébullition 57°C to 59°C
Point d’éclair −29°C (−20°F)
Odeur Mild
Quantité 5 g
Numéro UN UN2457
Beilstein 1730737
Poids de la formule 86.18
Pourcentage de pureté 99%