Learn More
2,3-diméthylfurane 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352747
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11352747 5 g 5g
11342747 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352747 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15705.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14920-89-9 | C6H8O | 96.13 g/mol
2,3-Dimethylfuran may be used in the synthesis of 2,9-dioxabicyclo[3.3.1]nonane. Ireland Alcohol was synthesized in from 2,3-dimethylfuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,3-diméthylfuran peut être utilisé dans la synthèse de 2,9-dioxabicyclo[3.3.1]nonane. Lʼalcool dʼIrlande a été synthétisé à partir du 2,3-diméthylfurane.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14920-89-9
Formule moléculaire C6H8O
Poids moléculaire (g/mol) 96.13
Numéro MDL MFCD00153893
Clé InChI FJSKXQVRKZTKSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme furan, dimethyl, dimethylfuran, dimethyl furane, dimethyl furan, 2,3-dimethyl-furan, furan, 2,3-dimethyl, 4,5-dimethylfuran, 2,3-dimethylfuran, acmc-1c70a
CID PubChem 34337
Nom IUPAC 2,3-diméthylfurane
SMILES CC1=C(C)C=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethylfuran
Densité 0.91
Point d’ébullition 42°C (115 mmHg)
Point d’éclair −1°C (30°F)
Indice de réfraction 1.443
Quantité 5 g
Numéro UN UN1992
Beilstein 104572
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 96.13
Pourcentage de pureté 99%