Learn More
2,3-Dimethylfuran, TRC
Code produit 30137066
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137066 50 mg 50mg
30133096 100 mg 100mg
30008789 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137066 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD46098350MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14920-89-9
Formule moléculaire C6H8O
Poids moléculaire (g/mol) 96.13
Nom IUPAC 2,3-dimethylfuran
SMILES CC1=C(OC=C1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethylfuran
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H8O/c1-5-3-4-7-6(5)2/h3-4H,1-2H3
Poids de la formule 96.0575