Learn More
2,3-anhydride diméthylmaléique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11323446
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11323446 5 g 5g
11333446 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11323446 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12919.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 766-39-2 | C6H6O3 | 126.111 g/mol
2,3-Dimethylmaleic anhydride acts as a reagent in the preparation of maleimides. It is also employed as an amino group protecting agent for superoxide dismutase. Further, it serves as a reactant in the dissociation of ribosomal proteins. In addition to this, it is used in the preparation of dimethylmaleic acid dimethyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anhydride 2,3-diméthylmaléique agit comme réactif dans la préparation des maléimides. Il est également utilisé comme agent de protection de groupes amino pour la dismutase superoxyde. De plus, il sert de réactif dans la dissociation des protéines ribosomiques. En outre, il est utilisé dans la préparation de l’ester diméthylique de l’acide diméthylmaléique.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther et le chloroforme. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 766-39-2
Formule moléculaire C6H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 126.111
Numéro MDL MFCD00005523
Clé InChI MFGALGYVFGDXIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dimethylmaleic anhydride, dimethylmaleic anhydride, 2,5-furandione, 3,4-dimethyl, pyrocinchonic anhydride, maleic anhydride, dimethyl, dimethylmaleic acid anhydride, 2,3-dimethylmaleicanhydride, unii-6pp3n541qa, 3,4-dimethyl-furan-2,5-dione, alpha,beta-dimethylmaleic anhydride
CID PubChem 13010
Nom IUPAC 3,4-diméthylfurane-2,5-dione
SMILES CC1=C(C(=O)OC1=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethylmaleic anhydride
Point de fusion 93°C to 96°C
Point d’ébullition 222°C to 223°C
Quantité 5 g
Beilstein 112044
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,ether and chloroform. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté 97%