Learn More
Anhyhdride de 2,3-diméthylmaléique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10030860 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10030860 5 g Flacon en verre 5g
10469661 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10030860 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 116390050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 766-39-2 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 766-39-2
Formule moléculaire C6H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 126.11
Numéro MDL MFCD00005523
Clé InChI MFGALGYVFGDXIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dimethylmaleic anhydride, dimethylmaleic anhydride, 2,5-furandione, 3,4-dimethyl, pyrocinchonic anhydride, maleic anhydride, dimethyl, dimethylmaleic acid anhydride, 2,3-dimethylmaleicanhydride, unii-6pp3n541qa, 3,4-dimethyl-furan-2,5-dione, alpha,beta-dimethylmaleic anhydride
CID PubChem 13010
Nom IUPAC 3,4-diméthylfurane-2,5-dione
SMILES CC1=C(C(=O)OC1=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dimethylmaleic anhydride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 91.0°C to 96.0°C
Point d’ébullition 223.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 17, 445
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in ethanol,ether and chloroform
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Dimethylmaleic anhydride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.