Learn More
Anhydride 2,3-diméthylmaléique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Dimethylmaleic Anhydride |
| CAS | 766-39-2 |
| Formule moléculaire | C6H6O3 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Dimethyl-maleic anhydride, 2,3-dimethylmalonic anhydride4,4-Dimethyl-2,5-furandion, Dimethylmaleic acid anhydride, Dimethylmaleic Anhydride, NSC 92512 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6O3/c1-3-4(2)6(8)9-5(3)7/h1-2H3 |
| SMILES | CC1=C(C)C(=O)OC1=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 126.11 |
| Poids de la formule | 126.0317 |