Learn More
2,3-diméthylnaphtalène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15545036 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15545036 1 g 1g
15555036 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15545036 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 116450010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 581-40-8 | C12H12 | 156.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 581-40-8
Formule moléculaire C12H12
Poids moléculaire (g/mol) 156.23
Clé InChI WWGUMAYGTYQSGA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme guajen, naphthalene, 2,3-dimethyl, unii-35dj6se17o, 2,3-dmn, 2,3-dimethyl naphthalene, acmc-1ao3c, 2,3-dimethylnaphthalene, naphthalene, 2,3-dimethyl-8ci 9ci
CID PubChem 11386
ChEBI CHEBI:48615
Nom IUPAC 2,3-diméthylnaphtalène
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethylnaphthalene
Point de fusion 102.0°C to 104.0°C
Point d’ébullition 269.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H6(CH3)2
Quantité 1 g
Beilstein 05,IV,1713
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 156.23
Pourcentage de pureté 97%