Learn More
2,3-Diméthylnaphtalène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398125
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398125 1 g 1g
11308135 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398125 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08386.03
CAS: 581-40-8 | C12H12 | 156.228 g/mol
It is used in the identification of individual aromatic hydrocarbons in kerosene fraction (b.p. 150-250°).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans l’identification des hydrocarbures aromatiques individuels dans la fraction de kérosène (b.p. 150-250°).
Solubilité
Solubilité dans le toluène (quasi transparence). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 581-40-8
Formule moléculaire C12H12
Poids moléculaire (g/mol) 156.228
Numéro MDL MFCD00004119
Clé InChI WWGUMAYGTYQSGA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme guajen, naphthalene, 2,3-dimethyl, unii-35dj6se17o, 2,3-dmn, 2,3-dimethyl naphthalene, acmc-1ao3c, 2,3-dimethylnaphthalene, naphthalene, 2,3-dimethyl-8ci 9ci
CID PubChem 11386
ChEBI CHEBI:48615
Nom IUPAC 2,3-diméthylnaphtalène
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethylnaphthalene
Point de fusion 103°C to 106°C
Point d’ébullition 265°C to 268°C
Quantité 1 g
Beilstein 1852621
Poids de la formule 156.23
Pourcentage de pureté 97%