Learn More
2,3-Dimethylnaphthalene, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31102431
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31102431 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31102431 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD13846100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethylnaphthalene
CAS 581-40-8
Formule moléculaire C12H12
Numéro MDL MFCD00004119
Quantité 100 mg
SMILES CC1=C(C)C=C2C=CC=CC2=C1
Poids moléculaire (g/mol) 156.22
Pourcentage de pureté 98%