Learn More
2,3-isocyanate de diméthylphényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388305
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11388305 5 g 5g
11378305 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388305 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10225.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1591-99-7 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1591-99-7
Formule moléculaire C9H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 147.177
Numéro MDL MFCD00013851
Clé InChI KNHJIEOCVVIBIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dimethylphenyl isocyanate, 2,3-dimethylphenylisocyanate, benzene, isocyanatodimethyl, 2,3-dimethylbenzenisocyanate, dimethylphenyl isocyanate, acmc-1bttc, 1-isocyanato-2,3-dimethyl-benzene, #, benzene,1-isocyanato-2,3-dimethyl
CID PubChem 137096
ChEBI CHEBI:63899
Nom IUPAC 1-isocyanato-2,3-diméthylbenzène
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)N=C=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethylphenyl isocyanate
Densité 1.059
Quantité 5 g
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.54
Numéro UN UN2206
Beilstein 6313438
Point d’ébullition 104°C to 105°C (50 mmHg)
Poids de la formule 147.18
Pourcentage de pureté 99%