Learn More
Acide 2,3-diméthylphénylacétique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15430939
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15430939 5 g 5g
15440939 250 mg 250mg
15420939 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15430939 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63947.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 30981-98-7 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30981-98-7
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.20
Numéro MDL MFCD03844736
Clé InChI AMPNBNGNPLXMOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dimethylphenylacetic acid, 2-2,3-dimethylphenyl acetic acid, 2,3-dimethylbenzeneacetic acid, dimethylbenzeneacetic acid, 2,3-dimethylphenyl acetic acid, 2,3-dimethylphenylaceticacid, xylene-acetic acid, pubchem2466, acmc-1cldr, 2-2,3-dimethylphenyl aceticacid
CID PubChem 20572731
Nom IUPAC Acide 2-(2,3-diméthylphényl)acétique
SMILES CC1=C(C)C(CC(O)=O)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethylphenylacetic acid
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté 95%