Learn More
Acide 2,3-diméthylphénylacétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Dimethylphenylacetic Acid |
| CAS | 30981-98-7 |
| Formule moléculaire | C10H12O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2,3-Dimethyl-benzeneacetic Acid, 2,3-Xylyl-acetic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12O2/c1-7-4-3-5-9(8(7)2)6-10(11)12/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | Cc1cccc(CC(=O)O)c1C |
| Nom IUPAC | Acide 2-(2,3-diméthylphényl)acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 164.2 |
| Poids de la formule | 164.0837 |