Learn More
Hydrochloride de 2,3-dimethylphenylhydrazine , 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11417857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11417857 5 g 5g
11427857 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11417857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16526.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 56737-75-8 | C8H13ClN2 | 172.656 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56737-75-8
Formule moléculaire C8H13ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 172.656
Numéro MDL MFCD00013380
Clé InChI UKAYNIJBIXNDDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dimethylphenylhydrazine hydrochloride, 2,3-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-2,3-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride, acmc-1atp8, 3-hydrazino-o-xylene hydrochloride, 2,3-dimethylphenylhydrazine, chloride, hydrazine, 2,3-dimethylphenyl-, hydrochloride 1:1
CID PubChem 2774885
Nom IUPAC (2,3-Diméthylphényl)hydrazine ; chlorhydrate
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)NN)C.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion ∼210°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 6096287
Poids de la formule 172.66
Pourcentage de pureté 97%